Learn More
VITLAB™ Système d’élimination des déchets chimiques PE/PP
Code produit 10090731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10090731 10 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10090731 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 151594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00€
    244.44€ / 1 pièces
    Économisez 18.56€
    7% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Spécification
Capacité (métrique) 10 mL
Diamètre (métrique) externe 222 mm
Hauteur (métrique) 560 mm
Matériau Polyéthylène
Type de produit Système d’élimination des déchets chimiques