Learn More
Kartell™ Cuve pour pipettes en PP Plastilab™
Code produit 10408282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
162 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10408282 162 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10408282 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0021800
En stock
Cuve robuste pour le stockage des pipettes.
Cuve robuste pour le stockage des pipettes.
  • Rembourrage en polypropylène pour éviter les extrémités ébréchées
  • Cuve autoclavable à 120°C
  • La base à bride soudée assure la stabilité
  • Couvercle de raccord serré pour une protection pendant le transport
Spécification
À utiliser avec Stockage de la pipette
Hauteur (métrique) 650 mm
Diamètre (métrique) 162 mm
Matériau Cuve en PP avec bouchon en PE
Type de produit Cuve pour pipettes