Learn More
asecos™ Réservoir PE
Code produit 17826546 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
Polyéthylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
17826546 Polyéthylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17826546 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 40056
Le réservoir PE est idéal pour les stations IBC : 15477, 24150, 24151, 24154.
  • Conception PD stable et réglable en hauteur.
  • Dimensions de réglage du conteneur L x P x H (mm) : 350 x 400 x 500.
  • Dimensions L x P (mm): 605 x 785.
Spécification
Matériau Polyéthylène
Type Unité de confinement IBC
Longueur (impériale) 23,82 in
Longueur (métrique) 605.00 mm
Largeur (impériale) 23,82 in
Largeur (métrique) 605.00 mm
Profondeur (impériale) 30,91 in
Profondeur (métrique) 785.00 mm
Poids (impériale) 30.86 lb.
Poids (métrique) 14 kg