Learn More
asecos™ Réservoir PE
Code produit 17846346 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyéthylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17846346 Polyéthylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17846346 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 40055
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le réservoir PE est idéal pour les stations IBC : 15477, 24150, 24151, 24154.
  • Conception PD stable et réglable en hauteur.
  • Dimensions de réglage du conteneur L x P x H (mm) : 350 x 400 x 500.
  • Dimensions L x P (mm): 605 x 785.
Spécification
Matériau Polyéthylène
Type Unité de confinement IBC
Longueur (impériale) 23,82 in
Longueur (métrique) 605.00 mm
Largeur (impériale) 23,82 in
Largeur (métrique) 605.00 mm
Profondeur (impériale) 30,91 in
Profondeur (métrique) 785.00 mm
Poids (impériale) 30.86 lb.
Poids (métrique) 14 kg