Learn More
asecos™ Bidon de stockage en PE avec robinet doseur
Code produit 17806336 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17806336 1 l 1 pièce
17886426 2 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17806336 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 40095
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le bidon de stockage en PE est idéal pour le stockage et le transport interne en toute sécurité de liquides tels que les acides ou les lessives.
  • Avec robinet de dosage fin en acier inoxydable (1.4301), comprenant un évent et un joint en PTFE
  • Comprend un autocollant de sécurité multilingue pour indiquer le contenu
Spécification
Type de produit Tube versant
Capacité (impériale) 0,3 gal.
Capacité (métrique) 1 l
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Almacenamiento y dosificación seguros
Matériau Polyéthylène
Quantité 1
Largeur (impériale) 3,94 in
Largeur (métrique) 100.00 mm
Hauteur (impériale) 9,06 in
Hauteur (métrique) 230.00 mm
Poids (impériale) 1.10 lb.
Poids (métrique) 0.5 kg