Learn More
asecos™ Bac de rétention PE transportable sans caillebotis
Code produit. 17826366 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (impériale):
58,1 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (impériale) unitSize
17826366 58,1 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 17826366 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 40048
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
  • PE bleu
  • Caillebotis : sans
  • Capacité du bac de rétention sol : 220 Litres
  • Capacité de charge (kg) : 1600
  • Dimensions extérieur :  L x P x H (mm) 1330 x 1330 x 295
Spécification
Couleur Bleu
Capacité (impériale) 58,1 gal.
Capacité (métrique) 220 litres
Matériau Polyéthylène
Type Painted Spill Sump
Longueur (impériale) 52.36 in.
Longueur (métrique) 1330.00 mm
Largeur (impériale) 52.36 in.
Largeur (métrique) 1330.00 mm
Hauteur (impériale) 11.61 in.
Hauteur (métrique) 295.00 mm
Profondeur (impériale) 52.36 in.
Profondeur (métrique) 1330.00 mm
Poids (impériale) 79.37 lb.
Poids (métrique) 36 kg