Learn More
asecos™ Niveau de stockage de puisard PE
Code produit 17806436 Tous les produits Asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyéthylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17806436 Polyéthylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17806436 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 27884
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le niveau de stockage PE Sump est un niveau de stockage supplémentaire.
  • Incluant les traverses de renfort et les goupilles de verrouillage
  • polyéthylène
Spécification
Matériau Polyéthylène
Type Niveau de stockage
Longueur (impériale) 51,18 in
Longueur (métrique) 1300.00 mm
Largeur (impériale) 51,18 in
Largeur (métrique) 1300.00 mm
Hauteur (impériale) 5,12 in
Hauteur (métrique) 130.00 mm
Profondeur (impériale) 23,62 in
Profondeur (métrique) 600.00 mm
Poids (impériale) 30.86 lb.
Poids (métrique) 14 kg