Description
- Léger et confortable
- Possibilité d’utiliser un code couleur pour le suivi
- 15 g/m2 (poids de tissu)
Specifications
Specifications
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de conception | Bouffante à visière |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 100/paquet |
| Diamètre (métrique) | 53 cm |
| Comprend | Charlotte et boîte distributrice |
| À utiliser avec (application) | Industriel, laboratoire |