Learn More
Tork PeakServe™ Essuie-mains en papier continu H5
Code produit 30243759 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Gris
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30243759 Blanc, Gris 12 pièces
30243719 Blanc 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30243759 Fournisseur Tork Code fournisseur 100589
Expédition estimée: 09-12-2026
Tork PeakServe™ : la toute dernière innovation conçue pour les sanitaires à forte fréquentation où le personnel doit optimiser le temps de nettoyage et maintenir un bon flux de personnes.
  • Offrez des performances et une douceur de haute qualité grâce à notre qualité avancée. Tork PeakServe™ Serviettes en continu.
  • Séchez-vous les mains rapidement : ces essuie-mains en papier sont 20 % plus absorbants que les autres. Tork PeakServe™ Recharges universelles de qualité.
  • Faites bonne impression sur vos invités grâce au joli motif de feuilles de ces serviettes en papier.
  • Évitez les retards dans les sanitaires très fréquentés grâce à notre système de distributeurs haute capacité qui garantit la disponibilité permanente des serviettes pour les mains.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit TFGlobal,Staged,GID_100000001988855,MTS_Consumables_Wipers,dimProductType
Longueur (impériale) 7,91 in
Longueur (métrique) 20.1 cm
Largeur (impériale) 8,86 in
Largeur (métrique) 22.5 cm
Couleur Blanc, Gris
Épaisseur 1-ply