Learn More
Huile d'arachide, MP Biomedicals
Code produit 11442751 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 gal
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11442751 5 gal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11442751 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0290468405
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Specifications
Nom chimique ou matériau Peanut Oil
CAS 8005-03-6
Formule moléculaire C22H14N6Na2O9S2
Quantité 5 gal
Synonyme amido black 10b, acid black 1, buffalo black nbr, naphthol blue black, aniline blue black, tech, nigrosine water soluble, 4-amino-5-hydroxy-3-4-nitrophenyl azo-6-phenylazo naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-4-nitrophenyl azo-6-phenylazo-, sodium salt, 3-4-nitrophenylazo-4-amino-5-oxo-6-2-phenylhydrazono-5,6-dihydro-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, disodium 3e-5-amino-6-4-nitrophenyl diazenyl-4-oxo-3-phenylhydrazinylidene naphthalene-2,7-disulfonate
Clé InChI HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC disodium;4-amino-3-[(4-nitrophényl)diazényl]-5-oxo-6-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-2,7-disulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 616.49
CID PubChem 44134531