Learn More
Neogen Kit rapide de protéines d’arachide L25PNT
Description
- Résultats visibles à 11 ± 1 minute après l’application de l’échantillon.
- Cartouches de test à flux latéral immunochromatographiques rapides et qualitatives conçues pour la détection de protéines alimentaires allergéniques.
- Conçu pour détecter les protéines allergènes traitées et non traitées.
- Le test s’adapte aux échantillons d’eau de rinçage et d’aliments pour écouvillons environnementaux.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Tester |
| Type de test | Allergène |
| Quantité | 25/boîte |