Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Ballon d’évaporation piriforme avec joint rodé conique
Code produit 11876084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 mL
25 mL
50 ml
50 ml
3000 mL
Finition de col:
14/23
29/32
39/32
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Finition de col Conditionnement
11876084 50 ml 39/32 10 pièces
11973381 10 mL 14/23 10 pièces
11963381 25 mL 14/23 10 pièces
11983381 50 ml 14/23 10 pièces
11836144 3000 mL 29/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11876084 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03042928
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécialement pour les évaporateurs rotatifs, avec col central et joint conique, en forme de poire, avec étiquette d’inscription.
Spécification
Matériau Verre Duran
Type Flacon d’évaporation
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Finition de col 39/32
Forme Poire
Volume (métrique) 50 ml
Diamètre (métrique) 56 mm