Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Ballon d’évaporation piriforme avec joint rodé conique
Code produit 11973381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 mL
25 mL
50 ml
50 ml
3000 mL
Finition de col:
14/23
29/32
39/32
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Finition de col unitSize
11973381 10 mL 14/23 10 pièces
11963381 25 mL 14/23 10 pièces
11983381 50 ml 14/23 10 pièces
11876084 50 ml 39/32 10 pièces
11836144 3000 mL 29/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11973381 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03041413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    138.79€ / 10 pièces
    Économisez 36.21€
    20% de réduction
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécialement pour les évaporateurs rotatifs, avec col central et joint conique, en forme de poire, avec étiquette d’inscription.
Ballons pour évaporateurs
• Rotavapor Heidolph
• Rotavapor Büchi
• Ballons 50 à 3000mL forme poire
• Le volume de liquide ne doit pas dépasser 50% du volume du ballon
• Ballon évaporation CN 29/32
• Ballons pour évaporateurs
• 3000mL
Spécification
Matériau Verre Duran
Type Flacon d’évaporation
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Finition de col 14/23
Forme Poire
Volume (métrique) 10 mL
Diamètre (métrique) 33 mm