Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur électronique d’essuie-tout en rouleau rigide
Code produit 12631346 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
259 x 408 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12631346 259 x 408 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12631346 Fournisseur Kimberly-Clark Professional™ Code fournisseur 9960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.38€
    177.62€ / 1 pièces
    Économisez 38.76€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Peut contenir jusqu’à 1 760 essuie-tout pour un entretien moins fréquent. Distributeur électronique de serviettes en rouleau rigide avec capteur intelligent permettant un positionnement naturel de la main pour une distribution plus facile.
  • Distribue électroniquement les feuilles
  • Maintenance sans problème
  • Aide à réduire la contamination et la propagation des germes
  • La technologie Smart-sensor contrôle le délai et la longueur de la feuille avec une sensibilité réglable
  • Alimenté par batterie
  • Réduit les coûts dans les zones à forte utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur de serviettes en rouleau rigide
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 259 x 408 mm
Longueur (impériale) 16,575 in
Longueur (métrique) 259 mm
Largeur (impériale) 8,6 in
Largeur (métrique) 408 mm
Matériau Plastique
À utiliser avec (application) Toilettes essentielles à l'hygiène
À utiliser avec (équipement) Essuie-main à rouleau rigide SCOTTtrade;
Quantité 1 de chaque