Learn More
Gilac™ Conteneur à pédale avec porte et couvercle, 90 L
Description
- Polaris Conteneur à pédale.
- Équipé de deux roues anti-marques (diamètre 120 mm).
- Facile à déplacer.
- Retrait facile du sac grâce à l'ouverture latérale.
- Fonctionnement mains libres pour une élimination hygiénique.
- Nettoyage facile.
- Couvercles colorés pour le tri sélectif des déchets.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 90 L |
| Capacité (impériale) | 23,8 gal |
| Couleur | Jaune |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Conteneur à pédale avec couvercle |