Learn More
Gilac™ Collecteur à Pédale avec Couvercle
Code produit 11887443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Vert
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Conditionnement
11887443 - -
11857443 Blanc 1 pièce
11877443 Vert 1 pièce
11867443 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11887443 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G614424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.03€
    213.23€ / 1 pièces
    Économisez 104.80€
    32% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-02-2027
Le conteneur à pédale avec couvercle permet une utilisation mains libres pour une élimination hygiénique.
  • Équipé de deux roues anti-marques (diamètre 100 mm)
  • Facile à déplacer
  • Fonctionnement sans les mains pour une élimination sanitaire
  • Faciles à nettoyer
  • Couvercles colorés pour le tri sélectif des déchets
Spécification
Capacité (métrique) 100 L
Capacité (impériale) 26,4 gal.
Couleur Rouge
Hauteur (métrique) 925 mm
Longueur (métrique) 515 mm
Poids (impériale) 15.4 lb.
Poids (métrique) 7 kg
Largeur (métrique) 477 mm
Largeur (impériale) 18,8 in
Longueur (impériale) 20,3 in
Hauteur (impériale) 36,4 in
Matériau Polypropylène
Type de produit Conteneur à pédale avec couvercle