Learn More
Gilac™ Collecteur à Pédale avec Couvercle
Description
- Conteneur à pédale
- Équipé de deux roues anti-marques (diamètre 100 mm)
- Facile à déplacer
- Fonctionnement sans les mains pour une élimination sanitaire
- Faciles à nettoyer
- Couvercles colorés pour le tri sélectif des déchets
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 l |
| Capacité (impériale) | 26,4 gal. |
| Couleur | Jaune |
| Hauteur (métrique) | 925 mm |
| Longueur (métrique) | 515 mm |
| Forme | Carré |
| Poids (impériale) | 15.4 lb. |
| Poids (métrique) | 7 kg |
| Largeur (métrique) | 477 mm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Afficher plus |