Learn More
Gilac™ Conteneur à pédale avec couvercle, 50 L
Code produit 17908591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17908591 Bleu 1 pièce
17988521 Blanc 1 pièce
17998921 Vert 1 pièce
17968841 Rouge 1 pièce
17948451 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17908591 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G614322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.23€
    59.90€ / 1 pièces
    Économisez 27.33€
    31% de réduction
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le conteneur à pédale avec couvercle est un conteneur à pédale compact permettant un gain de place et une utilisation mains libres afin d'éviter toute contamination.
  • Conteneur à pédales compact pour un gain de place.
  • Fonctionnement mains libres pour éviter la contamination et faciliter les gestes barrières ; la pédale empêche la contamination.
  • 2 positions de montage de pédale disponibles : fermeture automatique ou manuelle du couvercle.
  • Le couvercle (dans la version à couvercle manuel) peut être fermé en appuyant sur la partie gauche de la pédale.
  • Longévité et durabilité.
  • Stabilité parfaite.
  • Nettoyage facile.
  • Couvercles colorés pour le tri sélectif des déchets.
  • Kit à monter soi-même : Couvercle, corps, vis et pédale livrés dans le même carton.
Spécification
Capacité (métrique) 50 L
Capacité (impériale) 13,2 gal.
Couleur Bleu
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Polypropylène
Type de produit Conteneur à pédale avec couvercle