Learn More
Hughes Douche pour les yeux et le visage à bol fermé montée sur socle
Beschreibung
- Douche pour les yeux/le visage montée sur socle
- Ce modèle conforme à la norme ANSI dispose d’un couvercle intégré pour protéger le bol et les diffuseurs contre la poussière et les débris
- Conçu pour être rapide et facile à utiliser, avec des diffuseurs moussants à débit élevé pour un lavage amélioré
Spezifikation
Spezifikation
| Profondeur (métrique) | 46 cm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Mounting | Socle |
| Type de produit | Douche d’urgence |
| Largeur (métrique) | 32 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?