Learn More
Hughes Douche pour les yeux et le visage montée sur socle avec protection contre le gel
Code produit 17742338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mounting:
Socle
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mounting Conditionnement
17742338 Socle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17742338 Fournisseur Hughes Code fournisseur HEWPAH45GS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2510.47€
    2008.06€ / 1 pièces
    Économisez 502.41€
    20% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Douche montée sur socle pour les yeux/le visage protégée contre le gel, idéale pour les climats froids. La douche pour les yeux/le visage présente un débit élevé et intègre un couvercle intégral connecté à la vanne d’eau pour un fonctionnement automatique
  • Douche montée sur socle pour les yeux/le visage protégée contre le gel, idéale pour les climats froids
  • La douche pour les yeux/le visage est dotée de diffuseurs aérés à débit élevé pour une action de lavage améliorée et intègre un couvercle intégral connecté à la vanne d’eau pour un fonctionnement automatique lorsque le couvercle est abaissé
Spécification
Hauteur (métrique) 64 cm
Matériau Acier inoxydable
Mounting Socle
Type de produit Douche d’urgence
Largeur (métrique) 32 cm