Learn More
Thermo Scientific™ Tube capillaire en PEEK
Code produit 10504255 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
5 cm
10 cm
20 cm
30 cm
50 cm
100 cm
100 cm
Diamètre (impériale) interne:
0,003 in
0,003 po
0,005 po
0,007 po
0,010 po
0,020 in
0,020 po
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Diamètre (impériale) interne Couleur Conditionnement
10504255 100 cm 0,010 po Bleu 1 pièce
10259914 10 cm 0,003 po Naturel 1 pièce
10280195 100 cm 0,003 in Naturel 1 pièce
10302185 20 cm 0,003 po Naturel 1 pièce
10794267 30 cm 0,003 po Naturel -
10006604 5 cm 0,003 po Naturel 1 pièce
10678515 50 cm 0,003 po Naturel 1 pièce
10552265 10 cm 0,005 po Rouge 1 pièce
10609993 20 cm 0,005 po Rouge 1 pièce
10069382 30 cm 0,005 po Rouge 1 pièce
10573225 5 cm 0,005 po Rouge 1 pièce
10766524 50 cm 0,005 po Rouge 1 pièce
10498084 100 cm 0,007 po Jaune 1 pièce
10381485 20 cm 0,007 po Jaune 1 pièce
10594665 30 cm 0,007 po Jaune 1 pièce
10439244 50 cm 0,007 po Jaune 1 pièce
10249414 10 cm 0,010 po Bleu 1 pièce
10574855 30 cm 0,010 po Bleu 1 pièce
10752917 5 cm 0,010 po Bleu -
10076304 50 cm 0,010 po Bleu 1 pièce
10581305 100 cm 0,020 in Orange 1 pièce
10161033 20 cm 0,020 po Orange 1 pièce
10464793 30 cm 0,020 po Orange 1 pièce
10180553 50 cm 0,020 po Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10504255 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 37010100
Expédition estimée: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilisez ces boucles d’échantillonnage pour vos injecteurs d’échantillon HPLC Thermo Scientific™ Rheodyne™.
Utilisez les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific ™ Rheodyne™ pour vos injecteurs d’échantillonsHPLC Rheodyne. Les tubes existent en acier inoxydable ou en PEEK biocompatible
  • Large compatibilité chimique
  • Biocompatible
  • Se coupe facilement à la longueur désirée
  • Appropriée pour de nombreuses applications HPLC
  • Résistante à la plupart des solvants organiques. L’acide nitrique, l’acide sulfurique, le dichlorométhane, le THF et le DMSO ne sont toutefois pas recommandés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
À utiliser avec Injecteurs d’échantillons HPLC Rheodyne
Type Tubulure capillaire
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) HPLC
Diamètre (impériale) interne 0,010 po
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Longueur totale (impériale) 3 ft 3 in
Longueur totale (métrique) 100 cm
Matériau PEEK
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.