Learn More
- Home
- Products
- Fournitures de chromatographie
- Tubulures pour chromatographie
- Thermo Scientific™ Tube capillaire en PEEK
Thermo Scientific™ Tube capillaire en PEEK
Product Code. 10766524 Shop All Thermo Scientific Products| Product Code. | Longueur totale (métrique) | Diamètre (impériale) interne | Couleur | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 10766524 | 50 cm | 0,005 po | Rouge | 1 pièce |
| 10259914 | 10 cm | 0,003 po | Naturel | 1 pièce |
| 10280195 | 100 cm | 0,003 in | Naturel | 1 pièce |
| 10302185 | 20 cm | 0,003 po | Naturel | 1 pièce |
| 10794267 | 30 cm | 0,003 po | Naturel | - |
| 10006604 | 5 cm | 0,003 po | Naturel | 1 pièce |
| 10678515 | 50 cm | 0,003 po | Naturel | 1 pièce |
| 10552265 | 10 cm | 0,005 po | Rouge | 1 pièce |
| 10609993 | 20 cm | 0,005 po | Rouge | 1 pièce |
| 10069382 | 30 cm | 0,005 po | Rouge | 1 pièce |
| 10573225 | 5 cm | 0,005 po | Rouge | 1 pièce |
| 10498084 | 100 cm | 0,007 po | Jaune | 1 pièce |
| 10381485 | 20 cm | 0,007 po | Jaune | 1 pièce |
| 10594665 | 30 cm | 0,007 po | Jaune | 1 pièce |
| 10439244 | 50 cm | 0,007 po | Jaune | 1 pièce |
| 10249414 | 10 cm | 0,010 po | Bleu | 1 pièce |
| 10504255 | 100 cm | 0,010 po | Bleu | 1 pièce |
| 10574855 | 30 cm | 0,010 po | Bleu | 1 pièce |
| 10752917 | 5 cm | 0,010 po | Bleu | - |
| 10076304 | 50 cm | 0,010 po | Bleu | 1 pièce |
| 10581305 | 100 cm | 0,020 in | Orange | 1 pièce |
| 10161033 | 20 cm | 0,020 po | Orange | 1 pièce |
| 10464793 | 30 cm | 0,020 po | Orange | 1 pièce |
| 10180553 | 50 cm | 0,020 po | Orange | 1 pièce |
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Description
Utilisez les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific ™ Rheodyne™ pour vos injecteurs d’échantillonsHPLC Rheodyne. Les tubes existent en acier inoxydable ou en PEEK biocompatible
- Large compatibilité chimique
- Biocompatible
- Se coupe facilement à la longueur désirée
- Appropriée pour de nombreuses applications HPLC
- Résistante à la plupart des solvants organiques. L’acide nitrique, l’acide sulfurique, le dichlorométhane, le THF et le DMSO ne sont toutefois pas recommandés
Specifications
Specifications
| À utiliser avec | Injecteurs d’échantillons HPLC Rheodyne |
| Type | Tubulure capillaire |
| Couleur | Rouge |
| Diamètre (impériale) interne | 0,005 po |
| Diamètre (métrique) interne | 0,127 mm |
| Longueur totale (impériale) | 1 ft 8 in |
| Longueur totale (métrique) | 50 cm |
| Matériau | PEEK |