Learn More
Cytiva Connecteur Luer PEEK/M6
Code produit 11380142 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Raccordements:
Connecteur mâle sur femelle M6
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Raccordements Conditionnement
11380142 Connecteur mâle sur femelle M6 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11380142 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 11002643
En stock
Ensemble de cinq (5) connecteurs Luer-Lock mâle/femelle M6 en polyétheréthercétone pour une utilisation avec le système de filtration à flux tangentiel ÄKTAcrossflow.
ÄKTAcrossflow est un système de filtration à flux tangentiel entièrement automatisé pour le développement de procédés. Il est adapté au screening de filtres et à l’optimisation de procédés à petite échelle ainsi qu’aux traitements à petite échelle.
  • Structure en polyétherétheréthercétone (PEEK)
  • Raccordements : Luer mâle-M6 femelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Connecteur Luer
Raccordements Connecteur mâle sur femelle M6
Quantité Ensemble de 5
Matériau PEEK
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Système de filtration à flux tangentiel ÄKTAcrossflow