Learn More
Cytiva Kit de tubulures d’échantillon PEEK/ETFE
Code produit 12471080 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
12471080 1 mm 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12471080 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18111577
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Diamètre (impériale) externe 3/16 po.
Diamètre (métrique) interne 1 mm
Quantité d’emballage 2/boîte