Spécification
| À utiliser avec | Classic AKTAexplorer |
| Type | Kit de tubulures |
| Comprend | PEEK 1 x tubulure G1, PEEK 1 x tubulure G2, PEEK 1 x tubulure G3, PEEK 1 x tubulure G4, PEEK 1 x tubulure G5, PEEK 1 x tubulure G6, PEEK 1 x tubulure G7, PEEK 1 x tubulure G8, PEEK 1 x tubulure G9, PEEK 1 x tubulure G10, EFTE 1 x tubulure G11, EFTE 1 x tubulure G12, EFTE 1 x tubulure G13, EFTE 1 x tubulure G14, EFTE 1 x tubulure G15, EFTE 1 x tubulure W3, 1/6 po PEEK 40 x Connecteur à serrage manuel |
| Diamètre (métrique) externe | 1,58 mm |
| Matériau | ETFE/PEEK |