Learn More
Cytiva Boucles d’échantillonnage en PEEK
Code produit 11310042 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11310042 10 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11310042 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18112039
En stock
Résiste aux solvants organiques et aux solutions salines tamponnées couramment utilisés en chromatographie des biomolécules. Les boucles d’échantillonnage PEEK Cytiva Life Sciences™ constituent un accessoire important des applications de chromatogr
  • Les pièces en contact avec les liquides sont résistantes aux solvants organiques
  • Les pièces mouillées résistent aux tampons salins
  • À l’exception de l’acétate d’éthyle à 100 %, de l’hexane à 100 % et du tétrahydrofurane à 100 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Boucle d’échantillonnage
Matériau PEEK
Taille de connexion (métrique) 1,58 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Volume (métrique) 10 μl