Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubulure en PEEK, 1/16 po dia. ext., 10 pi
Code produit 15721029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,0025 in
0,004 po
0,005 po
0,007 po
0,010 po
0,013 po
0,015 in
0,015 po
0,020 po
0,030 po
0,040 in
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Naturel
Noir
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Couleur Conditionnement
15721029 0,020 po Orange 1 pièce
16652562 0,0025 in Naturel 1 pièce
15780999 0,004 po Noir 1 pièce
15721009 0,005 po Rouge 1 pièce
15761009 0,007 po Jaune 1 pièce
15701019 0,010 po Bleu 1 pièce
15741019 0,013 po Orange 1 pièce
15781019 0,015 po Gris 1 pièce
16692562 0,015 in Naturel 1 pièce
15701039 0,030 po Vert 1 pièce
15761029 0,030 po Rouge 1 pièce
15741039 0,040 in Naturel 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15721029 Fournisseur Trajan Scientific and Medical Code fournisseur 130202000410F
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-10-2026
Conçu spécifiquement pour la LC, la LCMS et l’automatisation modernes. Alternative flexible à la tubulure en acier inoxydable dans les applications à haute pression, elle garantit la reproductibilité de vos débits et résultats de chromatographie grâce à une surface interne lisse ainsi qu’à des DI cohérents et à tolérance limitée
  • Excellente résistance aux produits chimiques.et inerte aux solvants les plus couramment utilisés. Les exceptions sont les réactifs très caustiques, les acides forts et les bases
  • Bio-inerte et bio-compatible
  • Code couleur conforme aux normes de l’industrie pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
  • Colorants
  • Parois intérieures lisses et DI précis
  • Fonctionne bien avec les raccords en polymère ainsi qu’avec les raccords en acier inoxydable
  • Peut être adapté aux besoins spécifiques des clients
Spécification
Couleur Orange
Plage de pH 2 à 14
Diamètre (impériale) interne 0,020 po
Diamètre (impériale) externe 1/16 in.
Longueur totale (impériale) 10 pi
Matériau PEEK
Pression maximale 6 000 psi (414 bar)
Température max. de fonctionnement (métrique) 100°C
Usage exclusivement réservé à la recherche