Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubulure en PEEK, 1/32 po dia. ext., 5 pi
Code produit 16692552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,0025 in
0,004 in
0,005 po
0,007 po
0,010 po
0,015 in
0,015 po
0,020 po
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Naturel
Noir
Orange
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Couleur Conditionnement
16692552 0,004 in Noir 1 pièce
16652552 0,0025 in Naturel 1 pièce
15700989 0,005 po Rouge 1 pièce
15740989 0,007 po Jaune 1 pièce
15780989 0,010 po Bleu 1 pièce
15720999 0,015 po Gris 1 pièce
16632562 0,015 in Naturel 1 pièce
15760999 0,020 po Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 16692552 Fournisseur Trajan Scientific and Medical Code fournisseur 13010040065F
Expédition estimée: 07-12-2026
Conçu spécifiquement pour la LC, la LCMS et l’automatisation modernes. Alternative flexible à la tubulure en acier inoxydable dans les applications à haute pression, elle garantit la reproductibilité de vos débits et résultats de chromatographie grâce à une surface interne lisse ainsi qu’à des DI cohérents et à tolérance limitée
  • Excellente résistance aux produits chimiques.et inerte aux solvants les plus couramment utilisés. Les exceptions sont les réactifs très caustiques, les acides forts et les bases
  • Bio-inerte et bio-compatible
  • Code couleur conforme aux normes de l’industrie pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
  • Colorants
  • Parois intérieures lisses et DI précis
  • Fonctionne bien avec les raccords en polymère ainsi qu’avec les raccords en acier inoxydable
  • Peut être adapté aux besoins spécifiques des clients
Spécification
Couleur Noir
Diamètre (impériale) interne 0,004 in
Diamètre (impériale) externe 1/32 po
Longueur totale (impériale) 5 pieds
Matériau PEEK
Pression maximale 5000 psi (345 bar)
Température max. de fonctionnement (métrique) 100°C
Usage exclusivement réservé à la recherche