Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubulure en PEEK, D.E. de 1/8 in , longueur de 10 ft
Code produit 15781039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,062 po
0,080 po
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne unitSize
15781039 0,062 po 1 pièce
15721049 0,080 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15781039 Fournisseur Trajan Scientific and Medical Code fournisseur 130306200010F
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu spécifiquement pour la LC, la LCMS et l’automatisation modernes. Alternative flexible à la tubulure en acier inoxydable dans les applications à haute pression, elle garantit la reproductibilité de vos débits et résultats de chromatographie grâce à une surface interne lisse ainsi qu’à des DI cohérents et à tolérance limitée
  • Excellente résistance aux produits chimiques.et inerte aux solvants les plus couramment utilisés. Les exceptions sont les réactifs très caustiques, les acides forts et les bases
  • Bio-inerte et bio-compatible
  • Code couleur conforme aux normes de l’industrie pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
  • Colorants
  • Parois intérieures lisses et DI précis
  • Fonctionne bien avec les raccords en polymère ainsi qu’avec les raccords en acier inoxydable
  • Peut être adapté aux besoins spécifiques des clients
Spécification
Couleur Naturel
Plage de pH 2 à 14
Diamètre (impériale) interne 0,062 po
Diamètre (impériale) externe 0,125 po
Longueur totale (impériale) 10 pi
Matériau PEEK
Pression maximale 4 000 psi (276 bar)
Température max. de fonctionnement (métrique) 100°C
Usage exclusivement réservé à la recherche