Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubulure en PEEK, 1/8 po dia. ext., 5 pi
Description
- Excellente résistance aux produits chimiques.et inerte aux solvants les plus couramment utilisés. Les exceptions sont les réactifs très caustiques, les acides forts et les bases
- Bio-inerte et bio-compatible
- Code couleur conforme aux normes de l’industrie pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
- Colorants
- Parois intérieures lisses et DI précis
- Fonctionne bien avec les raccords en polymère ainsi qu’avec les raccords en acier inoxydable
- Peut être adapté aux besoins spécifiques des clients
Specifications
Specifications
| Couleur | Naturel |
| Plage de pH | 2 à 14 |
| Diamètre (impériale) interne | 0,062 po |
| Diamètre (impériale) externe | 0,125 po |
| Longueur totale (impériale) | 5 pi |
| Matériau | PEEK |
| Pression maximale | 4 000 psi (276 bar) |
| Température max. de fonctionnement (métrique) | 100°C |
Usage exclusivement réservé à la recherche