Learn More
IDEX Health & Science, LLC Tubulure en PEEK
Code produit 13029962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,005 po
0,007 po
0,010 po
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Conditionnement
13029962 0,005 po 1 pièce
13099892 0,007 po 1 pièce
13023173 0,010 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13029962 Fournisseur IDEX Health & Science, LLC Code fournisseur 0200616
Expédition estimée: 16-12-2026
Tubulure biocompatible optimisée pour une utilisation dans des applications à haute pression
PEEK Le tube est biocompatible et optimisé pour des applications à haute pression. Ses matériaux distincts le rendent inerte à la plupart des solvants et lui confèrent une surface interne lisse qui améliore la résolution des bandes d’échantillons. Le tube est disponible en une variété de couleurs et de tailles.
  • Tubulure en PEEK
  • Longueur : 5 pi
  • Biocompatible
  • Optimisée pour une utilisation dans les applications haute pression.
  • Inerte à la plupart des solvants
  • Surface interne lisse qui améliore la résolution des bandes d’échantillons
Spécification
Type Tubulures pour chromatographie
Autoclavable Non
Couleur Rouge
Diamètre (impériale) interne 0,005 po
Diamètre (impériale) externe 1/32 in.
Diamètre (métrique) interne 0,127 mm
Diamètre (métrique) externe 0,794 mm
Longueur totale (impériale) 5 ft
Longueur totale (métrique) 1,524 m
Matériau PEEK