Learn More
Thermo Scientific™ Raccords unions, raccords en T et croix PEEK™ pour connexions HPLC haute pression
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Minimisez les volumes morts de votre système afin d’obtenir des raccordements haute pression fiables au sein de votre système HPLC, grâce aux raccords, raccords en T et croix en PEEK™ Thermo Scientific™ pour raccordements HPLC haute pression. Il s’agit d’un matériau biocompatible, adapté à un large éventail d’applications.
- Formats à volume mort totalement nul ou faible
- Biocompatible
Spécification
Spécification
| Type | Croix |
| Diamètre (impériale) interne | 0,02 in |
| Description | Raccord en croix PEEK ; volume balayé de <0,72 µl |
| Matériau | PEEK |
| À utiliser avec (équipement) | Tubulure de 1/16 in de D.E. |
| Longueur (métrique) | 27,69 mm |