Learn More
Thermo Scientific™ Raccords unions, raccords en T et croix PEEK™ pour connexions HPLC haute pression
Code produit 10392975 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Croix
Raccord en T
Raccord union
Diamètre (impériale) interne:
0,01 in
0,02 in
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Diamètre (impériale) interne Conditionnement
10392975 Raccord en T 0,02 in 1 pièce
10422155 Raccord union 0,02 in -
10149534 Croix 0,02 in 1 pièce
10716163 Raccord union 0,01 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10392975 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur P727
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Garantissez des connexions haute pression grâce aux raccords, raccords en T et croix Thermo Scientific™ PEEK™ biocompatibles pour les connexions HPLC haute pression.
Minimisez les volumes morts de votre système afin d’obtenir des raccordements haute pression fiables au sein de votre système HPLC, grâce aux raccords, raccords en T et croix en PEEK™ Thermo Scientific™ pour raccordements HPLC haute pression. Il s’agit d’un matériau biocompatible, adapté à un large éventail d’applications.
  • Formats à volume mort totalement nul ou faible
  • Biocompatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Raccord en T
Diamètre (impériale) interne 0,02 in
Description Raccord en T Peek ;
Diamètre (métrique) interne 12,45 mm
À utiliser avec (équipement) de dia. int.
Longueur (métrique) 27,43 mm