Learn More
Thermo Scientific™ Raccords unions, raccords en T et croix PEEK™ pour connexions HPLC haute pression
Code produit. 10716163 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Croix
Raccord en T
Raccord union
Diamètre (impériale) interne:
0,01 in
0,02 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10716163
Marque: Thermo Scientific™ P742
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantissez des connexions haute pression grâce aux raccords, raccords en T et croix Thermo Scientific™ PEEK™ biocompatibles pour les connexions HPLC haute pression.
Minimisez les volumes morts de votre système afin d’obtenir des raccordements haute pression fiables au sein de votre système HPLC, grâce aux raccords, raccords en T et croix en PEEK™ Thermo Scientific™ pour raccordements HPLC haute pression. Il s’agit d’un matériau biocompatible, adapté à un large éventail d’applications.
  • Formats à volume mort totalement nul ou faible
  • Biocompatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Raccord union
Diamètre (impériale) interne 0,01 in
Description Raccord Peek ; Volume balayé de 0,070 µl
Diamètre (métrique) interne 7,87 mm
À utiliser avec (équipement) de dia. int.
Longueur (métrique) 23,37 mm