Learn More
IDEX Health & Science, LLC Ensemble de connecteurs Y PEEK
Code produit 16423489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Raccordements:
Fond plat : 1/4-28
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Raccordements Conditionnement
16423489 Fond plat : 1/4-28 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16423489 Fournisseur IDEX Health & Science, LLC Code fournisseur 0202331
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-10-2026
Peut diviser un flux ou joindre deux flux ensemble comme une conception en T
Notre connecteur Y PEEK peut diviser un flux ou joindre deux flux ensemble comme une conception en T. Contrairement à un modèle en T, la géométrie de la conception en Y réduit les turbulences et améliore les résultats de l’analyse. Elle est conçue pour une tubulure d’un dia. ext. de 1/8 po et inclut (3) raccords sans bride dia. ext. x P-335.
  • Ensemble de connecteurs Y PEEK
  • Peut diviser un flux ou joindre deux flux ensemble comme une conception en T
  • La géométrie de la conception Y réduit la turbulence et améliore les résultats de l’analyse
  • L’ensemble comprend (3) raccords sans bride dia. ext. x P-335
  • Volume balayé : 6 μl
  • Trou traversant : 1,00 mm (0,040 po)
  • Configuration de l’orifice de filetage à fond plat : 1/4-28
  • Matériau : PEEK
  • Pour tubulure d’un dia. ext. : 0,125 po
Spécification
Type Connecteur en Y
Volume balayé 6 µl
Raccordements Fond plat : 1/4-28
Diamètre du filetage 1,00 mm (0,040 po)
Comprend (3) raccords sans bride dia. ext. x P-335
Matériau PEEK
À utiliser avec (équipement) D.E. du tube 1/8 po