Learn More
Gilson™ Tubulure haute pression PEEKsil™
Code produit 12923110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
5 cm
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Conditionnement
12923110 5 cm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12923110 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 0201021
Expédition estimée: 23-12-2026
Spécification
Type Tubulure haute pression
Autoclavable Autoclavable
Couleur Naturel
Plage de pH 0 à 14
Tolérance ±0,0008 po
Méthode de stérilisation Oxyde d’éthylène, thermique
À utiliser avec (application) PEEKsil est mécaniquement fort et a des caractéristiques idéales pour l’étanchéité avec des raccords en métal ou en polymère
Diamètre (métrique) externe 794 μmm
Longueur totale (métrique) 5 cm
Matériau PEEKsil
Pression maximale 10 000 psi
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Température max. de fonctionnement (métrique) 100°C