Learn More
Gilson™ Tubulure haute pression PEEKsil™
Specifications
Specifications
| Type | Tubulure haute pression |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Orange |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Tolérance | ±0,0008 po |
| Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène, thermique |
| À utiliser avec (application) | PEEKsil est mécaniquement fort et a des caractéristiques idéales pour l’étanchéité avec des raccords en métal ou en polymère |
| Diamètre (métrique) externe | 794 μmm |
| Longueur totale (métrique) | 5 cm |
| Matériau | PEEKsil |
| Show More |