Learn More
Péfloxacine-d3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pefloxacin-d3 |
| CAS | 2733455-58-6 |
| Formule moléculaire | C17 D3 H17 F N3 O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-[4-(methyl-d3)-1-piperazinyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, Pefloxacin-D3 (N-methyl-D3), Pefloxacin-d3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H20FN3O3/c1-3-20-10-12(17(23)24)16(22)11-8-13(18)15(9-14(11)20)21-6-4-19(2)5-7-21/h8-10H,3-7H2,1-2H3,(H,23,24)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)c2cc3N(CC)C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F |
| Nom IUPAC | acide 1-éthyl-6-fluoro-4-oxo-7-[4-(tridéutérométhyl)pipérazin-1-yl]quinoléine-3-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 336.376 |
| Poids de la formule | 336.168 |