Learn More
Pefloxacin Mesylate Dihydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pefloxacin methane sulfonate dihydrate |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H20FN3O3.CH4O3S.2H2O/c1-3-20-10-12(17(23)24)16(22)11-8-13(18)15(9-14(11)20)21-6-4-19(2)5-7-21;1-5(2,3)4;;/h8-10H,3-7H2,1-2H3,(H,23,24);1H3,(H,2,3,4);2*1H2 |
| Poids de la formule | 465.1581 |
| Pourcentage de pureté | >95% |