Learn More
Sel d'acide trifluoroacétique de péforéline (> 90%), TRC
Code produit 30420007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420007 5 mg 5mg
30414911 1 mg 1mg
30412554 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30420007 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2183355MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Peforelin Trifluoroacetic Acid Salt
Formule moléculaire C59H74N18O14 .C2HF3O2
Quantité 5 mg
Synonyme 3-L-Tryptophan-5-L-histidine-6-L-aspartic Acid Luteinizing Hormone-releasing Factor I (Petromyzon Marinus) Trifluoroacetic Acid Salt, Luteinizing Hormone-releasing Factor III (Petromyzon Marinus) Trifluoroacetic Acid Salt, 5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-histidyl-L-α-aspartyl-L-tryptophyl-L-lysyl-L-prolylglycinamide Trifluoroacetic Acid Salt, Lamprey GnRH III Trifluoroacetic Acid Salt, Lamprey LH-RH III Trifluoroacetic Acid Salt
Formule InChI InChI=1S/C59H74N18O14.C2HF3O2/c60-16-6-5-12-40(59(91)77-17-7-13-47(77)58(90)66-27-48(61)79)70-52(84)41(18-31-23-64-37-10-3-1-8-35(31)37)72-56(88)45(22-50(81)82)75-55(87)44(21-34-26-63-30-68-34)74-57(89)46(28-78)76-53(85)42(19-32-24-65-38-11-4-2-9-36(32)38)71-54(86)43(20-33-25-62-29-67-33)73-51(83)39-14-15-49(80)69-39;3-2(4,5)1(6)7/h1-4,8-11,23-26,29-30,39-47,64-65,78H,5-7,12-22,27-28,60H2,(H2,61,79)(H,62,67)(H,63,68)(H,66,90)(H,69,80)(H,70,84)(H,71,86)(H,72,88)(H,73,83)(H,74,89)(H,75,87)(H,76,85)(H,81,82);(H,6,7)/t39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-;/m0./s1
SMILES O=C(O)C(F)(F)F.O=C([C@@H](NC([C@H](CC1=CN=CN1)NC([C@@H](NC([C@H](CC2=CNC3=CC=CC=C32)NC([C@H](CC4=CN=CN4)NC([C@H]5NC(CC5)=O)=O)=O)=O)CO)=O)=O)CC(O)=O)N[C@H](C(N[C@H](C(N6CCC[C@H]6C(NCC(N)=O)=O)=O)CCCCN)=O)CC7=CNC8=CC=CC=C87