Learn More
Macherey-Nagel™ Papier pH Pehanon™
Code produit 11817043 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
1 à 12
1 à 2,8
10,5 à 13
2,8 à 4,6
3,8 à 5,5
4 à 9
5,2 à 6,8
6 à 8,1
7,2 à 8,8
8 à 9.7
9,5 à 12
Conditionnement:
200 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
11817043 1 à 12 200 pièces
11366464 3,8 à 5,5 -
10004760 10,5 à 13 200 pièces
10196160 5,2 à 6,8 200 pièces
10547502 4 à 9 200 pièces
10708911 6 à 8,1 200 pièces
10058100 2,8 à 4,6 200 pièces
10736991 8 à 9.7 200 pièces
10460431 1 à 2,8 200 pièces
10741601 7,2 à 8,8 200 pièces
10687901 9,5 à 12 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11817043 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 90401
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mesurez le pH dans les solutions colorées. Le papier pH Pehanon™ place l’indicateur et la référence sur une bandelette, ce qui le rend parfait pour les déterminations du pH dans des solutions colorées.
Mesurez le pH dans les solutions colorées.Le papier pH Pehanon™ place l’indicateur et la référence sur une bandelette, ce qui le rend parfait pour les déterminations du pH dans des solutions colorées.
PEHANON™ Il s'agit de bandelettes de test pH spéciales qui unifient l'indicateur de pH et les couleurs de référence sur une seule bandelette et présentent les avantages suivants :
Toute couleur échantillonnée a le même effet sur les deux, sur les couleurs de référence et sur le tampon réactif. Ceci garantit des mesures non altérées dans des solutions colorées. L'utilisateur a la garantie d'obtenir des valeurs de pH précises.
Une barrière hydrophobe invisible, située juste au-dessus de la zone colorée supérieure, empêche la migration capillaire de la solution test au-delà. La poignée restera sèche et propre quel que soit l'échantillon. L'utilisation de la bandelette est donc très sûre.
Les valeurs de pH peuvent être déterminées sans nuancier séparé. Les ouvriers et les machinistes peuvent utiliser des bandes individuelles au lieu de paquets complets avec nuancier, ce qui facilite la tâche. PEHANON™ très économique.
Spécification
Plage de pH 1 à 12
Format Bâtonnet
À utiliser avec (application) Détermination du pH dans les solutions colorées
Graduations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Quantité Lot de 200
Type Papier à pH