Description
- Le mini-support peut être autoclavé sans filtre installé.
- Les cassettes elles-mêmes ne peuvent pas être autoclavées
- Une plaque de séparation optionnelle permet le traitement simultané de jusqu'à trois tubes de 0,1 m³.² /1,1 pi² cassettes permettant de déterminer le seuil de poids moléculaire optimal dans une seule étude sur le même matériau d'alimentation
Spécification
Spécification
| Connecteurs | Alimentation/rétentat/perméat 0,75 in Bride sanitaire |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de distributeur | Protection de sonde acier inoxydable |
| Pression max. | 7 bar (100 psi) |
| Type | Joint en silicone |
| Volume (métrique) | 5,3 à 6,4 mL |
| Longueur (métrique) | 14 cm |
| Largeur (métrique) | 11.4 cm |
| Hauteur (métrique) | 2.6 cm |