Learn More
Memmert™ Incubateurs refroidisseur à effet Peltier IPPeco avec technologie Peltier avancée
Code produit 17158974 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
108 L
256 L
384 L
749 L
1060 L
1360 L
2140 L
Affichage:
Écran double couleur TFT haute définition
Écran unique TFT couleur haute définition
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Affichage Conditionnement
17158974 749 L Écran unique TFT couleur haute définition 1 pièce
16863413 108 L Écran unique TFT couleur haute définition 1 pièce
17168444 108 L Écran double couleur TFT haute définition 1 pièce
17182834 256 L Écran unique TFT couleur haute définition 1 pièce
17162834 256 L Écran double couleur TFT haute définition 1 pièce
17172834 384 L Écran unique TFT couleur haute définition 1 pièce
17148974 384 L Écran double couleur TFT haute définition 1 pièce
17168974 749 L Écran double couleur TFT haute définition 1 pièce
17188964 1060 L Écran unique TFT couleur haute définition 1 pièce
17198964 1060 L Écran double couleur TFT haute définition 1 pièce
17108974 1360 L Écran unique TFT couleur haute définition 1 pièce
17118974 1360 L Écran double couleur TFT haute définition 1 pièce
17128974 2140 L Écran unique TFT couleur haute définition 1 pièce
17138974 2140 L Écran double couleur TFT haute définition 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17158974 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur IPP750eco
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15840.00€
    12576.00€ / 1 pièces
    Économisez 3264.00€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour la culture au-dessus et en dessous de la température ambiante, pour dénombrer les colonies ou pour les tests de durabilité.
Efficace, homogène et fiable - ces trois mots décrivent l’incubateur à refroidissement Peltier Memmert IPPeco
  • Tailles des modèles : 30, 55, 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
  • Plages de réglage de température : 0 à +70°C (taille 110 à 1060), +15°C à +60°C (taille 1400 et 2200)
  • 2 versions de modèle : SingleDISPLAY et TwinDISPLAY (commande intuitive)
  • Convection : ventilation forcée par ventilateur Peltier
  • Technologie Peltier avancée : efficacité énergétique maximale par rapport aux chambres climatiques avec compresseur
  • Unité d’éclairage en option (lumière blanche froide, lumière blanche chaude)
  • Paramètres réglables : température (degrés Celsius ou Fahrenheit), heure du programme, fuseaux horaires
  • Distribution entièrement homogène de la température
  • Une plus grande gamme d’applications grâce au refroidissement jusqu’au point de congélation
  • Climat toujours correct : sans réfrigérant, fonctionnement régulier, compact, peu d’entretien
Les performances de l’incubateur réfrigéré à effet Peltier sont impressionnantes : le chauffage, le refroidissement et la récupération après l’ouverture de la porte s’effectuent avec précision et pourtant à vitesse maximale. Les portes doubles standard empêchent la contamination et les chutes de température, elles offrent en même temps une vue optimale sur le chargement sensible à travers les vastes portes intérieures en verre.
Il existe deux versions de modèles : SingleDISPLAY et TwinDISPLAY.
La version SingleDISPLAY convient pour les applications standard. La température, la position du volet d’air et la vitesse de ventilation restent à une valeur constante tout au long du processus. Convient en l’absence de contraintes de programmation de variation de la température ou de boucles, si l’application ne nécessite qu’un séchage de matériaux non sensibles et ne nécessite pas une protection multiple contre la surchauffe ou un système d’alarme complexe sur le plan technique. Dans de tels cas, la fonctionnalité des modèles SingleDISPLAY sera idéale pour l’application.
La version TwinDISPLAY offre un maximum de commodité pour les processus complexes. Si l’application nécessite une précision et une fiabilité exceptionnelles associées à un fonctionnement intuitif et une protection double contre la surchauffe, y compris une alarme visuelle, les modèles TwinDISPLAY offrent la fonctionnalité, la commodité et la sécurité requises. Grâce à la commande intuitive et au logiciel d’enregistrement AtmoCONTROL, même les processus complexes peuvent être programmés rapidement et facilement. La protection multiple contre la surchauffe, les alarmes visuelles et sonores ainsi que l’envoi d’un message d’alarme automatique à une ou plusieurs adresses e-mail libéreront du temps pour les choses essentielles.
Spécification
Certifications/Conformité CE
Compresseur Non
Capacité (métrique) 749 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Éclairage Unité d’éclairage en option
Matériau Porte en verre
Plage de températures (métrique) Température ambiante -20° jusqu'à 70 °C
Type Incubateur réfrigéré
Affichage Écran unique TFT couleur haute définition
Minuteur Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
Dimensions (P x l x H) intérieures 600 x 1040 x 1200 mm
Dimensions (L x l x H) 1224 x 755 x 1720 mm
Poids à l’expédition (métrique) 301 kg
Poids (métrique) 230 kg
Fréquence 50/60 Hz