Learn More
Biochrom Thermocirculateur Peltier
Code produit 11693024 Tous les produits Harvard Bioscience Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/115/220/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
11693024 100/115/220/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11693024 Fournisseur Biochrom Code fournisseur 80710050
 Article restreint
Expédition estimée: 23-02-2027
Le thermocirculateur Peltier est un système de thermostatage à effet Peltier utilisant un circuit liquide à joint interne permettant une compatibilité et une connexion totales avec tous les accessoires thermostatables.
  • Il est possible de chauffer et de refroidir jusqu'à 150 mL à l'aide d'éléments Peltier.
  • Permet une très large plage de températures, de la température ambiante de 20 °C jusqu'à 60 °C.
  • Précision de la température : ±0,1 °C
  • Ne nécessite aucune modification électronique ou physique des supports de cuvette
  • Le système de thermocirculateur utilise un circuit de liquide interne scellé permettant une compatibilité et une connexion totales avec tous les accessoires thermostatables.
  • Compatible avec le changeur thermostatique à 5 cellules (80-7100-09) et le porte-cellule thermostatique à eau (80-7100-03)
Spécification
Débit 0 à 13 l/min.
Type de pompe Flux interne
Gamme de températures 20°C à 60°C
Affichage Digital
Stabilité de la température ± 0,1°C
Tension 100/115/220/230 V