Learn More
3M™ Casque avec radio FM Alert PELTOR™
Code produit 15739997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Casque de sécurité renforcé, écouteurs radio
Casque radio
Modèle:
Bandeau
Casque de sécurité renforcé
Poids (métrique):
400 g
430 g
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Modèle Poids (métrique) unitSize
15739997 Casque de sécurité renforcé, écouteurs radio Casque de sécurité renforcé 430 g 1 pièce
15779987 Casque radio Bandeau 400 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15739997 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000108538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00€
    167.98€ / 1 pièces
    Économisez 159.02€
    48% de réduction
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Casque Alert FM-Radio PELTOR™ 3M™ avec radio FM intégrée et système dépendant du niveau sonore pour améliorer la sécurité et augmenter la motivation des utilisateurs dans des environnements bruyantes.
  • Protégez votre audition tout en écoutant la radio
  • Excellente réception de la radio FM
  • Le système dépendant du niveau sonore permet à l’utilisateur d’entendre le bruit ambiant et de converser avec ses collègues
  • Prise d’entrée audio stéréo de 3,5 mm pour la connexion aux périphériques externes
  • Durée de fonctionnement d’environ 70 heures
  • Grâce au système flexible, il suffit de remplacer le câble, et non la pièce coûteuse (le casque), lors de la modification de votre radio ou d’un changement de fabricant de radio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Casque de sécurité renforcé, écouteurs radio
Modèle Casque de sécurité renforcé
Niveau sonore 30 dB
Poids (métrique) 430 g
Certifications/Conformité Approuvé CE