Learn More
3M™ Câble PELTOR™ avec prise stéréo
Code produit 15769987 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Câble
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15769987 Câble 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15769987 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000108359
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.00€
    24.11€ / 1 pièces
    Économisez 2.89€
    10% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Le câble avec prise stéréo PELTOR™ 3M™ est compatible avec les casques Alert FM Radio et XP PELTOR™ 3M™.
  • Câble de connexion stéréo de 3,5 mm
  • Comprend une prise stéréo
  • À utiliser avec les casques Alert FM Radio et XP PELTOR™ 3M™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Câble
Comprend Prise stéréo de 3,5 mm