Learn More
3M™ Kit d’hygiène PELTOR™
Code produit 15710108 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Casque Worktunes
Casque anti-bruit Bull’s Eye™ I
Casque anti-bruit Optime™ Push To Listen
Casque anti-bruit Optime™ I
Casque anti-bruit Optime™ II
Casque anti-bruit Optime™ III
Casque anti-bruit série H6
Casque antibruit Bull's Eye™ II
Casque antibruit Bull’s Eye™ III
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15710108 Casque Worktunes 1 pièce
15739967 Casque anti-bruit Bull’s Eye™ I 1 pièce
15749967 Casque antibruit Bull's Eye™ II 1 pièce
15719957 Casque antibruit Bull’s Eye™ III 1 pièce
15729957 Casque anti-bruit série H6 1 pièce
15779707 Casque anti-bruit Optime™ I 1 pièce
15709647 Casque anti-bruit Optime™ II 1 pièce
15709957 Casque anti-bruit Optime™ III 1 pièce
15719927 Casque anti-bruit Optime™ Push To Listen 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15710108 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100101874
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.00€
    13.75€ / 1 pièces
    Économisez 13.25€
    49% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Le kit d’hygiène PELTOR™ 3M™ contient des joints d’étanchéité de rechange et des coussinets remplaçables en quelques gestes simples.
  • Le kit contient des joints d’étanchéité de rechange et des coussinets remplaçables en quelques gestes simples
  • Prolonge la vie des casques antibruit
  • Assure un bon fonctionnement et une bonne hygiène
  • Permet de ne pas porter un casque antibruit inconfortable
  • La boîte contient 2 inserts en mousse et 2 joints d’étanchéité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit d’hygiène
À utiliser avec (équipement) Casque Worktunes
Comprend Inserts en mousse et joints d’étanchéité