Learn More
3M™ Casque LiteCom PELTOR™
Code produit 15749997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Bande de cou
Bandeau
Montés sur casque
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
15749997 Bandeau 1 pièce
15759997 Montés sur casque 1 pièce
15769997 Bande de cou 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15749997 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000108540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00€
    786.39€ / 1 pièces
    Économisez 278.61€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les casques 3M™ PELTOR™ LiteCom sont nos protecteurs auditifs avec radio de communication bidirectionnelle préprogrammée intégrée et un microphone antibruit intégré. Ils sont conçus pour les environnements difficiles afin de vous aider à communiquer efficacement en cas de bruits dangereux.
  • Protection auditive avec radio analogique bidirectionnelle intégrée
  • 8 canaux dans la bande PMR 446 MHz
  • 38 sous-canaux
  • Le microphone étanche anti-bruit fournit une transmission à commande vocale (VOX) pour une utilisation mains libres
  • Système de menus à guidage vocal
  • Fonction d’arrêt automatique
  • Effacer l’indication d’état de la batterie
  • Radio de communication dans la plage de fréquences PMR 446 MHz
  • Utilisez cette fonction pour communiquer efficacement dans des environnements bruyants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Casque de communication
Modèle Bandeau
Niveau sonore 32 dB
Certifications/Conformité Approuvé CE
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.