Learn More
3M™ Casque LiteCom PELTOR™
Code produit 15769997 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Bande de cou
Bandeau
Montés sur casque
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15769997 Bande de cou 1 pièce
15749997 Bandeau 1 pièce
15759997 Montés sur casque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15769997 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000108542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00€
    786.39€ / 1 pièces
    Économisez 278.61€
    26% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Les casques 3M™ PELTOR™ LiteCom sont nos protecteurs auditifs avec radio de communication bidirectionnelle préprogrammée intégrée et un microphone antibruit intégré. Ils sont conçus pour les environnements difficiles afin de vous aider à communiquer efficacement en cas de bruits dangereux.
  • Protection auditive avec radio analogique bidirectionnelle intégrée
  • 8 canaux dans la bande PMR 446 MHz
  • 38 sous-canaux
  • Le microphone étanche anti-bruit fournit une transmission à commande vocale (VOX) pour une utilisation mains libres
  • Système de menus à guidage vocal
  • Fonction d’arrêt automatique
  • Effacer l’indication d’état de la batterie
  • Radio de communication dans la plage de fréquences PMR 446 MHz
  • Utilisez cette fonction pour communiquer efficacement dans des environnements bruyants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Casque de communication
Modèle Bande de cou
Niveau sonore 32 dB
Certifications/Conformité Approuvé CE