Description
- Le casque avec radio de communication bidirectionnelle intégrée permet d’entretenir des conversations à une distance pouvant aller jusqu’à 3000 mètres
- Le système dépendant du niveau sonore permet à l’utilisateur d’entendre le bruit ambiant et de converser avec ses collègues
- Il est facile de connecter un téléphone mobile ou une radio de communication externe et ce, peu importe la fréquence
- Le logiciel de microphone est programmé uniquement pour entendre les paroles et filtrer efficacement tous les autres sons
- Les 121 sous-canaux permettent à plusieurs utilisateurs de communiquer individuellement à l’aide du même canal
- Communication sur 8 canaux dans la bande PMR 446 Mhz
- Portée allant jusqu’à 1 km
Specifications
Specifications
| Type de produit | Casque de communication |
| Modèle | Bande de cou |
| Niveau sonore | 33 dB |
| Certifications/Conformité | Approuvé CE |